[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine, (5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanol
PC200105-1G PC200105-500MG PC200105-5G
APOSPC200105-1GEA 62.8 EUR
APOSPC200105-1G APOSPC200105-500MG APOSPC200105-5G
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Formel: C₇H₆F₃NO
Molecular Weight: 177.13 g/mol
Siedepunkt: 76…78 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04117762
CAS-Nummer: 31181-84-7