2,4-Dichlor-3-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200112-1G PC200112-500MG PC200112-5G
APOSPC200112-1GEA 212 EUR
APOSPC200112-1G APOSPC200112-500MG APOSPC200112-5G
2,4-Dichlor-3-(trifluormethyl)pyridin
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Molecular Weight: 215.9880 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12547046
CAS-Nummer: 1186194-98-8