2,6-Dichlor-3-iod-4-(trifluormethyl)pyridin 90%
Lieferant: Apollo Scientific
PC200116-1G PC200116-500MG
APOSPC200116-1GEA 1070 EUR
APOSPC200116-1G APOSPC200116-500MG
2,6-Dichlor-3-iod-4-(trifluormethyl)pyridin 90%
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆HCl₂F₃IN
Molecular Weight: 341.885 g/mol
Siedepunkt: 63…64 °C/0.02mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827835
CAS-Nummer: 1186405-02-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III