3,5-Difluorisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200126-25G PC200126-5G
APOSPC200126-25GEA 548 EUR
APOSPC200126-25G APOSPC200126-5G
3,5-Difluorisonicotinsäure
3,5-Difluorisonicotinsäure
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Molecular Weight: 159.0900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972829
CAS-Nummer: 903522-29-2