4'-(Trifluormethoxy)biphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200127-1G PC200127-5G
APOSPC200127-1GEA 161 EUR
APOSPC200127-1G APOSPC200127-5G
4'-(Trifluormethoxy)biphenyl-3-carbonsäure
4'-(Trifluormethoxy)biphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₄H₉F₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04117416
CAS-Nummer: 728919-12-8