Kalium(3-formylphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Potassium trifluoro(3-formylphenyl)borate
PC200133-5G
APOSPC200133-5GEA
74.1
EUR
APOSPC200133-5G
Kalium(3-formylphenyl)trifluoroborat
Kalium(3-formylphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₇H₅BF₃KO Molecular Weight: 212,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784378 CAS-Nummer: 871231-44-6 |