Potassium-5-formylthiophene-2-trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Potassium trifluoro(5-formylthiophen-2-yl)borate
PC200134-1G PC200134-500MG PC200134-5G
APOSPC200134-1GEA 139 EUR
APOSPC200134-1G APOSPC200134-500MG APOSPC200134-5G
Potassium-5-formylthiophene-2-trifluoroborate
Potassium-5-formylthiophene-2-trifluoroborate
Formel: C₅H₃BF₃KOS
Molecular Weight: 218,0462 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800740
CAS-Nummer: 1025113-78-3