7-Fluoro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200146-1G
PC200146-500MG
APOSPC200146-1GEA
210
EUR
APOSPC200146-1G
APOSPC200146-500MG
7-Fluoro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
7-Fluoro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formel:
C₈H₆FNO₂ Molecular Weight: 167,1372 g/mol Schmelzpunkt: 203…205 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07774200 CAS-Nummer: 103361-99-5 |