3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-3-(trifluoromethyl)isoxazole
PC200153-1G PC200153-500MG
APOSPC200153-1GEA 314 EUR
APOSPC200153-1G APOSPC200153-500MG
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine 95+%
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine
Formel: C₄H₃F₃N₂O
Molecular Weight: 152,08 g/mol
Schmelzpunkt: 53…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972407
CAS-Nummer: 108655-63-6