5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC200161-1G PC200161-500MG
APOSPC200161-1GEA 210 EUR
APOSPC200161-1G APOSPC200161-500MG
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₈H₃BrClF₃N₂
Molecular Weight: 299,48 g/mol
Schmelzpunkt: 74…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11841008
CAS-Nummer: 1135283-49-6