Ethyl-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
PC200165-1G PC200165-250MG PC200165-5G
APOSPC200165-1GEA 109 EUR
APOSPC200165-1G APOSPC200165-250MG APOSPC200165-5G
Ethyl-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Molecular Weight: 258.20 g/mol
Schmelzpunkt: 125…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100212
CAS-Nummer: 860457-99-4