Ethyl-8-methyl-2-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
PC200166-1G PC200166-500MG
APOSPC200166-1GEA 210 EUR
APOSPC200166-1G APOSPC200166-500MG
Ethyl-8-methyl-2-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Ethyl-8-methyl-2-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06496249
CAS-Nummer: 874830-63-4