Ethyl-8-brom-2-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200167-1G
PC200167-500MG
APOSPC200167-1GEA
192
EUR
APOSPC200167-1G
APOSPC200167-500MG
Ethyl-8-brom-2-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Ethyl-8-brom-2-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel:
C₁₁H₈BrF₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 106…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025881 CAS-Nummer: 1038389-86-4 |