Ethyl-7-methyl-2-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
PC200170-1G PC200170-500MG
APOSPC200170-1GEA 270 EUR
APOSPC200170-1G APOSPC200170-500MG
Ethyl-7-methyl-2-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Ethyl-7-methyl-2-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407574
CAS-Nummer: 874776-54-2