Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate, 2-BOC protected
PC200171-1G PC200171-500MG
APOSPC200171-1GEA 210 EUR
APOSPC200171-1G APOSPC200171-500MG
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₅F₃N₂O₅
Molecular Weight: 324,26 g/mol
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827772
CAS-Nummer: 1186405-12-8