5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200173-1G PC200173-500MG
APOSPC200173-1GEA 144 EUR
APOSPC200173-1G APOSPC200173-500MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₃F₃N₂O₂
Molecular Weight: 180.09 g/mol
Schmelzpunkt: 171…173 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094951
CAS-Nummer: 129768-28-1