5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200180-1G PC200180-500MG
APOSPC200180-1GEA 386 EUR
APOSPC200180-1G APOSPC200180-500MG
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₇F₃N₂
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03422575
CAS-Nummer: 1027617-86-2