4,8-Dichlor-6-(trifluormethyl)chinolin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200182-1G PC200182-250MG
APOSPC200182-1GEA 522 EUR
APOSPC200182-1G APOSPC200182-250MG
4,8-Dichlor-6-(trifluormethyl)chinolin 95+%
4,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Schmelzpunkt: 124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1065093-22-2