8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200183-1G PC200183-500MG
APOSPC200183-1GEA 311 EUR
APOSPC200183-1G APOSPC200183-500MG
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₄F₃IN₂
Molecular Weight: 312.03 g/mol
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11100236
CAS-Nummer: 1048913-78-5