7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC200193-1G
PC200193-500MG
APOSPC200193-1GEA
311
EUR
APOSPC200193-1G
APOSPC200193-500MG
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formel:
C₉H₅F₃N₄O Schmelzpunkt: 302…304 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14581631 CAS-Nummer: 1198475-25-0 |