2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC200198-1G PC200198-500MG
APOSPC200198-1GEA 311 EUR
APOSPC200198-1G APOSPC200198-500MG
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
Formel: C₈H₅F₆N₃O
Schmelzpunkt: 188…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13193070
CAS-Nummer: 89990-38-5