(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine, 3,5-Difluoro-alpha-methylbenzylamine
PC2002-1G PC2002-25G PC2002-5G
APOSPC2002-1GEA 26.1 EUR
APOSPC2002-1G APOSPC2002-25G APOSPC2002-5G
(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine 97%
(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine
Formel: C₈H₉F₂N
Molecular Weight: 157.16 g/mol
Siedepunkt: 175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038286
CAS-Nummer: 321318-29-0
UN: 1760
ADR: 8 III