3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200201-1G PC200201-500MG
APOSPC200201-1GEA 538 EUR
APOSPC200201-1G APOSPC200201-500MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
Formel: C₇H₅ClF₃N₃O
Molecular Weight: 239.59 g/mol
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10758083
CAS-Nummer: 1033463-30-7