2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200202-1G PC200202-5G
APOSPC200202-1GEA 0 EUR
APOSPC200202-1G APOSPC200202-5G
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₈H₄ClF₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568352
CAS-Nummer: 13600-48-1