3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC200208-1G
PC200208-500MG
APOSPC200208-1GEA
538
EUR
APOSPC200208-1G
APOSPC200208-500MG
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₄F₃N₃O₄ Molecular Weight: 275.15 g/mol Schmelzpunkt: 172 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12827808 CAS-Nummer: 1186405-07-1 |