6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200209-1G
PC200209-250MG
APOSPC200209-1GEA
140
EUR
APOSPC200209-1G
APOSPC200209-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formel:
C₉H₇F₃N₄O Schmelzpunkt: 202…203 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100215 CAS-Nummer: 1048912-65-7 |