Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200211-1G PC200211-500MG
APOSPC200211-1GEA 386 EUR
APOSPC200211-1G APOSPC200211-500MG
Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Molecular Weight: 270,21 g/mol
Schmelzpunkt: 47…49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08690765
CAS-Nummer: 3885-40-3