2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC200213-1G PC200213-500MG
APOSPC200213-1GEA 415 EUR
APOSPC200213-1G APOSPC200213-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinoyl chloride
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinoyl chloride
Formel: C₇HCl₃F₃NO
Molecular Weight: 278.45 g/mol
Siedepunkt: 75 °C/0.01mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14581644
CAS-Nummer: 1198475-32-9