6-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-4(3H)-quinazolinone
Lieferant: Apollo Scientific
PC200214-1G
PC200214-500MG
APOSPC200214-1GEA
671
EUR
APOSPC200214-1G
APOSPC200214-500MG
6-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-4(3H)-quinazolinone
6-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-4(3H)-quinazolinone
Formel:
C₁₀H₆BrF₃N₂O Molecular Weight: 307.08 g/mol Schmelzpunkt: 300…301 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025868 CAS-Nummer: 1135283-30-5 |