7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200218-1G PC200218-500MG
APOSPC200218-1GEA 415 EUR
APOSPC200218-1G APOSPC200218-500MG
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₃ClF₃IN₂
Molecular Weight: 346,48 g/mol
Schmelzpunkt: 160…162 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD19982794
CAS-Nummer: 1331823-98-3