2,3-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC200222-1G
PC200222-500MG
PC200222-5G
APOSPC200222-1GEA
336
EUR
APOSPC200222-1G
APOSPC200222-500MG
APOSPC200222-5G
2,3-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂Cl₂F₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
89719-93-7 |