4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC200223-1G
PC200223-500MG
APOSPC200223-1GEA
415
EUR
APOSPC200223-1G
APOSPC200223-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
Formel:
C₇H₄F₃N₃O Schmelzpunkt: 294…295 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16890137 CAS-Nummer: 1242267-84-0 |