6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC200225-1G PC200225-500MG
APOSPC200225-1GEA 671 EUR
APOSPC200225-1G APOSPC200225-500MG
6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅F₃N₂
Molecular Weight: 210.16 g/mol
Schmelzpunkt: 176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827791
CAS-Nummer: 1186404-61-4