Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-bromo-2-fluoronicotinate
PC200226-5G
APOSPC200226-5GEA
159
EUR
APOSPC200226-5G
Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ Molecular Weight: 234,0200 g/mol Schmelzpunkt: 61…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11617316 CAS-Nummer: 931105-37-2 |