1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC200229-1G
PC200229-500MG
PC200229-5G
APOSPC200229-1GEA
190
EUR
APOSPC200229-1G
APOSPC200229-500MG
APOSPC200229-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
Formel:
C₁₂H₁₁ClF₃N₃ Schmelzpunkt: 108…109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12498704 CAS-Nummer: 1171918-97-0 |