1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Acetyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC200230-1G PC200230-500MG
APOSPC200230-1GEA 524 EUR
APOSPC200230-1G APOSPC200230-500MG
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
Formel: C₈H₆F₃NO
Molecular Weight: 189.14 g/mol
Schmelzpunkt: 65…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11044107
CAS-Nummer: 749257-78-1