4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC200232-1G PC200232-500MG
APOSPC200232-1GEA 415 EUR
APOSPC200232-1G APOSPC200232-500MG
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₂BrF₃N₂O₂
Molecular Weight: 258.99 g/mol
Schmelzpunkt: 212…214 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13193089
CAS-Nummer: 1257842-67-3