2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Amino-2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC200235-1G
PC200235-500MG
APOSPC200235-1GEA
524
EUR
APOSPC200235-1G
APOSPC200235-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Formel:
C₆H₃Cl₂F₃N₂ Molecular Weight: 231.01 g/mol Schmelzpunkt: 130…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14581629 CAS-Nummer: 431942-80-2 |