1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200236-1G PC200236-500MG
APOSPC200236-1GEA 270 EUR
APOSPC200236-1G APOSPC200236-500MG
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₂F₃N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00204721
CAS-Nummer: 175277-61-9