Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200238-1G PC200238-500MG
APOSPC200238-1GEA 524 EUR
APOSPC200238-1G APOSPC200238-500MG
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
Molecular Weight: 239,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827815
CAS-Nummer: 196708-48-2