2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC200242-1G PC200242-500MG
APOSPC200242-1GEA 415 EUR
APOSPC200242-1G APOSPC200242-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
Formel: C₇H₃Cl₂F₃N₂O
Molecular Weight: 259.02 g/mol
Schmelzpunkt: 185…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14581646
CAS-Nummer: 1198475-46-5