3-(Trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylic acid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC200243-1G PC200243-500MG
APOSPC200243-1GEA 415 EUR
APOSPC200243-1G APOSPC200243-500MG
3-(Trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylic acid
3-(Trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 164 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11869266
CAS-Nummer: 1142190-60-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR