1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC200244-1G PC200244-500MG PC200244-5G
APOSPC200244-1GEA 248 EUR
APOSPC200244-1G APOSPC200244-500MG APOSPC200244-5G
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formel: C₉H₅ClF₃N₃O
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100238
CAS-Nummer: 189005-07-0