6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC200252-1G PC200252-500MG
APOSPC200252-1GEA 248 EUR
APOSPC200252-1G APOSPC200252-500MG
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Molecular Weight: 274.24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10758091
CAS-Nummer: 1033463-36-3