4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
PC200253-1G
PC200253-500MG
PC200253-100MG
APOSPC200253-1GEA
894
EUR
APOSPC200253-1G
APOSPC200253-500MG
APOSPC200253-100MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Formel:
C₇H₄F₃NO Molecular Weight: 175.11 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11848102 CAS-Nummer: 132470-83-8 |