3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200254-1G PC200254-500MG
APOSPC200254-1GEA 248 EUR
APOSPC200254-1G APOSPC200254-500MG
3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O
Molecular Weight: 280.68 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16710270
CAS-Nummer: 1242268-26-3