1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
Lieferant: Apollo Scientific
PC200255-1G PC200255-500MG
APOSPC200255-1GEA 248 EUR
APOSPC200255-1G APOSPC200255-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
Formel: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13561836
CAS-Nummer: 1219980-80-9