1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC200256-1G PC200256-500MG
APOSPC200256-1GEA 248 EUR
APOSPC200256-1G APOSPC200256-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Formel: C₉H₈ClF₃N₂O
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18266134
CAS-Nummer: 1311798-09-0