3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
PC200257-1G PC200257-500MG
APOSPC200257-1GEA 519 EUR
APOSPC200257-1G APOSPC200257-500MG
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₄BrClF₃N
Schmelzpunkt: 89…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827786
CAS-Nummer: 1186404-58-9