3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC200258-1G PC200258-500MG
APOSPC200258-1GEA 519 EUR
APOSPC200258-1G APOSPC200258-500MG
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Formel: C₁₀H₄BrF₃N₂
Molecular Weight: 289.06 g/mol
Schmelzpunkt: 214…216 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827794
CAS-Nummer: 1186404-83-0